Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Winkelrotoren aus Polypropylen
Dieser Rotor kann bei geringer Wartung für bis zu 50,000 Zyklen bei maximaler Beladung und Drehzahl verwendet werden. Sigma™ Winkelrotoren aus Polypropylen sind ideal für den Einsatz in Forschungslaboren.
290.00 € - 844.97 €
Spezifikation
Material | Polypropylen |
---|---|
Typ | Winkelrotor |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11720659
|
Sigma Laborzentrifugen™
12093 |
18 x 1,5/2 ml; 18 x 0,25/0,4 ml | Sigma 1-14 und 1-14K |
290.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
13425175
|
Sigma Laborzentrifugen™
12134 |
24 x 1,5/2 ml | Sigma 1-16 und 1-16K |
705.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11780749
|
Sigma Laborzentrifugen™
12096 |
2 PCR-Streifen (8 x 0,2 ml) | Sigma 1-14 und 1-14K |
327.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10750594
|
Sigma Laborzentrifugen™
12094 |
24 x 1,5/2 ml | Sigma 1-14 und 1-14K |
290.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10566082
|
Sigma Laborzentrifugen™
12101 |
4 PCR-Streifen (8 x 0,2 ml) | Sigma 1-15, 1-15K, 1-15P, 1-15PK |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Festwinkelrotoren werden für die Sedimentation mit hohen Fliehkräften von bis zu und mehr als 60,000 x g verwendet.
- Kürzere Sedimentationszeiten als mit Ausschwingrotoren
- Höhere Drehzahlen und höhere Fliehkräfte können erreicht werden.
- Auch der Sedimentationsabstand ist im Allgemeinen kürzer als bei Ausschwingrotoren.
- Die Kapazität der Rotorkammer kann im Vergleich zu Ausschwingrotoren besser ausgenutzt werden.
- Bei fast allen Sigma Zentrifugen können Rotoren kontinuierlich mit maximaler Drehzahl und +4 °C betrieben werden.
Spezifikation
Polypropylen | |
Winkelrotor | |
Autoklavierbar |