Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Winkelrotoren aus Polypropylen
Dieser Rotor kann bei geringer Wartung für bis zu 50,000 Zyklen bei maximaler Beladung und Drehzahl verwendet werden. Sigma™ Winkelrotoren aus Polypropylen sind ideal für den Einsatz in Forschungslaboren.
Marke: Sigma Laborzentrifugen™ 12096
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Festwinkelrotoren werden für die Sedimentation mit hohen Fliehkräften von bis zu und mehr als 60,000 x g verwendet.
- Kürzere Sedimentationszeiten als mit Ausschwingrotoren
- Höhere Drehzahlen und höhere Fliehkräfte können erreicht werden.
- Auch der Sedimentationsabstand ist im Allgemeinen kürzer als bei Ausschwingrotoren.
- Die Kapazität der Rotorkammer kann im Vergleich zu Ausschwingrotoren besser ausgenutzt werden.
- Bei fast allen Sigma Zentrifugen können Rotoren kontinuierlich mit maximaler Drehzahl und +4 °C betrieben werden.
Spezifikation
Polypropylen | |
2 PCR-Streifen (8 x 0,2 ml) | |
2,1 cm | |
45 ° |
Winkelrotor | |
4,8 cm | |
Sigma 1-14 und 1-14K | |
Autoklavierbar |