Learn More
Huenersdorff™ Sortimentkasten aus Polypropylen
Huenersdorf™ Aufbewahrungskästen aus Polypropylen sind eine optimale Ergänzung für Mikroskopielabore.
Marke: Huenersdorff™ 604700
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.45000kg
Beschreibung
- 8 Fächer
- Tiefe: 225 mm
- Breite: 335 mm
- Höhe: 55 mm
- Polypropylen-Kunststoff
- Rot
Spezifikation
Rot | |
Rechteckig | |
8 | |
Je 1 | |
225 mm | |
55 mm |
Polypropylen | |
8 Kammern | |
Kammerofen | |
225 x 335 x 55 mm | |
335 mm |