Learn More
Huenersdorff™ Sortimentkasten aus Polypropylen
Huenersdorf™ Aufbewahrungskästen aus Polypropylen sind eine optimale Ergänzung für Mikroskopielabore.
25.54 € - 41.18 €
Spezifikation
Material | Polypropylen |
---|---|
Menge | Je 1 |
Breite (metrisch) | 335 mm |
Höhe (metrisch) | 55 mm |
Produktcode | Marke | Farbe | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11762025
|
Huenersdorff™
604700 |
Rot | 8 Kammern |
26.97 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11772025
|
Huenersdorff™
604800 |
Gelb | 12 Kammern |
29.21 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11782025
|
Huenersdorff™
604900 |
Blau | 24 Kammern |
25.54 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11752025
|
Huenersdorff™
600800 |
Blau | 14 Einsatzboxen aus Polystyrol |
41.18 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
- Sortimentkasten
- Aus Polypropylenkunststoff
Spezifikation
Polypropylen | |
Je 1 | |
335 mm | |
55 mm |