Learn More
Huenersdorff™ Sortimentkasten aus Polypropylen
Huenersdorf™ Aufbewahrungskästen aus Polypropylen sind eine optimale Ergänzung für Mikroskopielabore.
Marke: Huenersdorff™ 604800
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50400kg
Beschreibung
Spezifikation
Gelb | |
Rechteckig | |
12 | |
Je 1 | |
335 mm |
Polypropylen | |
12 Kammern | |
Kammerofen | |
225 mm | |
55 mm |