Learn More
Carl Roth™ Kryo-Aufbewahrungsbox aus Polypropylen
Made of polypropylene
Marke:  Carl Roth™ P187.1
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10711163
  • N.V. / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Beschreibung
Beschreibung
  • Made of polypropylene 
  • With 50 holes (12.5 x 12.5 mm) 
  • For storage of 0.5 and 1.5/2 ml microcentrifuge tubes or cryo-vials
  • Height-adjustable lid enables height of tube to be varied up to 55 mm Dimensions: L 144 x W 75 x H 35 to 55 mm (variable) 
  • Temperature stable from -90 to +121 °C
  • Autoclavable
Spezifikation
Spezifikation
Slip Lid
Polypropylene
Cryo Storage Box
50 (0.5 to 2 mL)
144 x 75 x 55 mm
75 mm
Green
Square
Microcentrifuge Tubes or Cryo-Vials
1 Each
144 mm
55 mm