Learn More
Cole-Parmer™ Filterkartuscheaus PP (Polypropylen)
Diese Filterkartuschen eignen sich zur Entfernung einer Vielzahl von Partikeln. Cole Palmer™ Verbund-Verlaufsfilter mit beidseitig offenem Ende eignen sich dank ihrer starren Bauweise optimal zum Filtern von Festkörpern und Flüssigkeiten hoher Viskosität, die höhere Differenzialdrücke erfordern.
Marke: Cole-Parmer™ 01512-28
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.16200kg
Beschreibung
- Medium aus Polypropylen-Faser ist für zusätzliche Haltbarkeit thermal an einen robuste Kern gebunden
- Kassetten geben keinen Geschmack, Geruch oder Farbe ab
- Geeignet bis 79 °C
- Für optimale Leistungsfähigkeit Kassetten bei 25 wechseln
Spezifikation
2 GPM | |
25 μm | |
Zur Entfernung einer Vielzahl von verformbaren und nicht verformbaren Partikeln, zum Filtern von Festkörpern, Flüssigkeiten hoher Viskosität, die höhere Differenzialdrücke erfordern | |
Kartusche für Flüssigkeitsfilter |
Polypropylen | |
10 in. | |
79 °C | |
254 mm |