Learn More
Cole-Parmer™ Filterkartuscheaus PP (Polypropylen)
Diese Filterkartuschen eignen sich zur Entfernung einer Vielzahl von Partikeln. Cole Palmer™ Verbund-Verlaufsfilter mit beidseitig offenem Ende eignen sich dank ihrer starren Bauweise optimal zum Filtern von Festkörpern und Flüssigkeiten hoher Viskosität, die höhere Differenzialdrücke erfordern.
13.20 € - 34.15 €
Spezifikation
Flussrate | 2 GPM |
---|---|
Material | Polypropylen |
Filtergröße | 10 in. |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Filtern von Feststoffen, Flüssigkeiten höherer Viskosität |
Max. Betriebstemperatur (metrisch) | 79 °C |
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11755299
|
Cole-Parmer™
01512-18 |
10 μm |
16.20 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11765299
|
Cole-Parmer™
01512-38 |
50 μm |
13.20 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11735299
|
Cole-Parmer™
01512-00 |
1 μm |
34.15 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11745299
|
Cole-Parmer™
01512-08 |
2 μm |
30.90 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11725249
|
Cole-Parmer™
01512-28 |
25 μm |
17.85 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Medium aus Polypropylen-Faser ist für zusätzliche Haltbarkeit thermal an einen robuste Kern gebunden
- Kassetten geben keinen Geschmack, Geruch oder Farbe ab
- Geeignet bis 79 °C
- Für optimale Leistungsfähigkeit Kassetten bei 25 wechseln
Spezifikation
2 GPM | |
10 in. | |
79 °C | |
254 mm |
Polypropylen | |
Filtern von Feststoffen, Flüssigkeiten höherer Viskosität | |
Kartusche für Flüssigkeitsfilter |