Learn More
Cole-Parmer™ Filterkartuscheaus PP (Polypropylen)
Diese Filterkartuschen eignen sich zur Entfernung einer Vielzahl von Partikeln. Cole Palmer™ Verbund-Verlaufsfilter mit beidseitig offenem Ende eignen sich dank ihrer starren Bauweise optimal zum Filtern von Festkörpern und Flüssigkeiten hoher Viskosität, die höhere Differenzialdrücke erfordern.
Marke:  Cole-Parmer™ 01512-18
Weitere Details : net-weight : 0.80000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11755299
  • 16.20 € / 1 Stück
Estimated Shipment: 10-07-2024
to see stock.
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Medium aus Polypropylen-Faser ist für zusätzliche Haltbarkeit thermal an einen robuste Kern gebunden
  • Kassetten geben keinen Geschmack, Geruch oder Farbe ab
  • Geeignet bis 79 °C
  • Für optimale Leistungsfähigkeit Kassetten bei 25  wechseln
Spezifikation
Spezifikation
2 GPM
10 μm
Zur Entfernung einer Vielzahl von verformbaren und nicht verformbaren Partikeln, zum Filtern von Festkörpern, Flüssigkeiten hoher Viskosität, die höhere Differenzialdrücke erfordern
Kartusche für Flüssigkeitsfilter
Polypropylen
10 in.
79 °C
254 mm