Learn More
VITLAB™ Labortablett aus Polypropylen
Marke: VITLAB™ 165194
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20000kg
Spezifikation
1,5 l | |
65 mm | |
Polypropylen | |
240 mm (innen unten), 534 mm (Kante) |
Weiß | |
180 mm (innen unten), 534 mm (Kante) | |
Labortablett | |
Rechteckig |