Learn More
VITLAB™ Labortablett aus Polypropylen
24.80 € - 150.00 €
Spezifikation
Farbe | Weiß |
---|---|
Material | Polypropylen |
Typ | Labortablett |
Form | Rechteckig |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10632112
|
VITLAB™
165194 |
1,5 l |
24.80 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10162451
|
VITLAB™
165494 |
21 L |
103.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10749251
|
VITLAB™
165594 |
39 L |
150.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10718101
|
VITLAB™
165294 |
3 L |
38.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Weiß | |
Polypropylen | |
Labortablett | |
Rechteckig |