Learn More
VITLAB™ Labortablett aus Polypropylen
Marke: VITLAB™ 165294
30.28 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23277" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Spezifikation
3 L | |
75 mm | |
Polypropylen | |
300 mm (innen unten), 370 mm (Kante) |
Weiß | |
240 mm (innen unten), 534 mm (Kante) | |
Labortablett | |
Rechteckig |