Learn More
Buerkle™ OTAL Fußpumpe PP, Rohr-Ø 18 mm, Förderl. 26 l/min .
Aus Polypropylen und weichem PVC für Behälteröffnungen von 30 bis 70 mm Durchmesser. Die Buerkle™ OTAL™ Fußpumpe aus Polypropylen mit Zufuhrschlauch hat Schläuche aus Polypropylen und ist beständig gegen schwache Säuren, Basen und Reinigungsmittel. Das Tauchrohr passt sich beim Einsetzen an die Höhe des Behälters an.
Marke: Buerkle™ 5000-1800
115.35 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21656" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.10350kg
Benachrichtigungen:
Achtung!Achten Sie auf die „Liste der chemischen Beständigkeit“!
Beschreibung
Das ausziehbare Steigrohr passt sich beim Einführen der Behälterhöhe an. OTAL Fußpumpen mit Zufuhrschläuchen aus PP sind beständig gegen schwache Säuren, Laugen und Reinigungsmittel.- Einfache Handhabung: Beide Hände bleiben zum Befüllen frei.
- Sehr gute Förderleistung durch großvolumigen Fuß-Tretbalg
- Mit Universalstopfen aus Weich-PVC für Behälteröffnungen von 30 – 70 mm Durchmesser
Spezifikation
Industrie | |
70 cm | |
Polypropylen | |
30 bis 70 mm | |
18 mm Durchmesser Polypropylen-Zufuhrschlauch |
Fußpumpe | |
Alkalibeständig, reinigungsmittelbeständig, schwach säurebeständig | |
Aufbewahrungstrommel | |
26 l/min |