Learn More
Multiroir™ Stoßfeste Polypropylen-Aufbewahrungsbox
In der Multiroir™ Stoßfesten Aufbewahrungsbox aus beständigem Polypropylen mit fest aufsitzendem Deckel lassen sich Artikel vor Schäden schützen und sicher aufbewahren.
Marke: Multiroir™ 18472
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Robust und stoßfest
- Durchsichtiges Polypropylen
Spezifikation
5 l | |
Polypropylen | |
1/Packung | |
206 mm |
Durchscheinend | |
Aufbewahrungsbox | |
340 mm | |
110 mm |