Learn More
Buerkle™ Teströhrchen-Gestell aus Polypropylen
Universelles Reagenzglasgestell mit Retentionssystem. Ermöglicht die gleichzeitige Entleerung aller Reagenzgläser. Geeignet für Reagenzgläser mit den meisten Standarddurchmessern. Alphanumerisch markierte Positionen zur konkreten Identifizierung von Proben. Reagenzglasgestell mit 24 Lagerpositionen ohne Retentionssystem.
Marke: Buerkle™ 9635-0021
16.31 EUR gültig bis 2024-04-26
Benutzen Sie den Promotions-Code "21699" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- PP, farbig, splitterfest
- Dampfsterilisierbar bis +121 °C
- Abmessungen: 246 x 104 x 64 mm
Spezifikation
Reagenzglasgestell | |
Weiß | |
Polypropylen | |
246 x 104 x 64 mm | |
4,09 in. |
Autoklavierbar | |
Röhrchen (16 mm) | |
60 | |
104 mm | |
16 mm |