Learn More
Buerkle™ Teströhrchen-Gestell aus Polypropylen
Universelles Reagenzglasgestell mit Retentionssystem. Ermöglicht die gleichzeitige Entleerung aller Reagenzgläser. Geeignet für Reagenzgläser mit den meisten Standarddurchmessern. Alphanumerisch markierte Positionen zur konkreten Identifizierung von Proben. Reagenzglasgestell mit 24 Lagerpositionen ohne Retentionssystem.
11.15 € - 25.70 €
Spezifikation
Produkttyp | Test Tube Rack |
---|---|
Autoklavierbar | Autoclavable |
Material | Polypropylene |
Abmessungen (L x B x H) | 246 x 104 x 64 mm |
Breite (metrisch) | 104 mm |
Produktcode | Marke | Farbe | Positionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Positionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10208902
|
Buerkle™
9635-0021 |
Weiß | 60 |
17.50 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15101637
|
Buerkle™
9635-0041 |
Weiß | 24 |
25.70 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10557144
|
Buerkle™
9635-0035 |
Blue | 40 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- PP, farbig, splitterfest
- Dampfsterilisierbar bis +121 °C
- Abmessungen: 246 x 104 x 64 mm
Spezifikation
Test Tube Rack | |
Polypropylene | |
104 mm |
Autoclavable | |
246 x 104 x 64 mm | |
4.09 in. |