Learn More
Buerkle™ Teströhrchen-Gestell aus Polypropylen
Universelles Reagenzglasgestell mit Retentionssystem. Ermöglicht die gleichzeitige Entleerung aller Reagenzgläser. Geeignet für Reagenzgläser mit den meisten Standarddurchmessern. Alphanumerisch markierte Positionen zur konkreten Identifizierung von Proben. Reagenzglasgestell mit 24 Lagerpositionen ohne Retentionssystem.
Marke: Buerkle™ 9635-0035
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- PP, farbig, splitterfest
- Dampfsterilisierbar bis +121 °C
- Abmessungen: 246 x 104 x 64 mm
Spezifikation
Test Tube Rack | |
Blue | |
Polypropylene | |
246 x 104 x 64 mm | |
4.09 in. |
Autoclavable | |
Tubes (20 mm) | |
40 | |
104 mm | |
20 mm |