Learn More
Buerkle™ Gewindeadapter aus Polypropylen
Verwenden Sie diese Adapter, um Absperrhähne, Kugelhähne und anderes Zubehör mit den meisten handelsüblichen Behältern zu verbinden.
Marke: Buerkle™ 0600-2002
21.98 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23267" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Hergestellt aus Polypropylen
- Tauschen Sie die Verbindungen zwischen verschiedenen Adaptern aus
Spezifikation
Gewindeadapter | |
Polypropylen | |
Intern: 71 mm – 2 Zoll (BSP) | |
Braun |