Learn More
Kappes Systeme™ Deckel aus Polystyrol
Marke: Kappes Systeme™ 6060.00.0457
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
B/T/H: Deckel PSmm
Grösse: 6
Farbe: Transparent
Spezifikation
Deckel | |
Transparent | |
Lagerung von Lebensmitteln | |
1/Packung | |
230 mm | |
130 mm |
Polystyrol | |
RasterPlan Kunststoffbehälter | |
6 | |
230 x 140 x 130 mm | |
140 mm |