Learn More
Kappes Systeme™ Deckel aus Polystyrol
N.V. - 2.25 €
Spezifikation
Typ | Deckel |
---|---|
Material | Polystyrol |
Farbe | Transparent |
Zur Verwendung mit | RasterPlan Kunststoffbehälter |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagerung von Lebensmitteln |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10218302
|
Kappes Systeme™
6060.00.0557 |
160 x 105 x 75 mm |
1.20 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10094052
|
Kappes Systeme™
6060.00.0457 |
230 x 140 x 130 mm |
N.V.
1 Stück |
N/A | |||||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
10695633
|
Kappes Systeme™
6060.00.0357 |
290 x 140 x 130 mm |
2.25 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
B/T/H: Deckel PSmm
Grösse: 5
Farbe: Transparent
Spezifikation
Deckel | |
Transparent | |
Lagerung von Lebensmitteln |
Polystyrol | |
RasterPlan Kunststoffbehälter | |
1/Packung |