Learn More
Kappes Systeme™ Deckel aus Polystyrol
Marke: Kappes Systeme™ 6060.00.0557
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
B/T/H: Deckel PSmm
Grösse: 7
Farbe: Transparent
Spezifikation
Deckel | |
Transparent | |
Lagerung von Lebensmitteln | |
1/Packung | |
160 mm | |
75 mm |
Polystyrol | |
RasterPlan Kunststoffbehälter | |
7 | |
160 x 105 x 75 mm | |
105 mm |