Learn More
BRAND™ Objektträger-Behälter aus Polystyrol
Konstruktion aus Polystyrol. Schützt Mikroskopobjektträger vor Bruch.
Marke: BRAND™ 475800
19.80 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21656" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Polystyrol-Ausführung
- Zum Gebrauch mit Mikroskopobjektträgern
- Abmessungen: 76 x 26 mm
Spezifikation
25 Objektträger | |
76 mm | |
Polystyrol | |
26 mm |