Learn More
Hecht Karl™ Mörser aus Porzellan
Marke:  Hecht Karl™ 47030013
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10044041
  • 63.44 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
300mL
Mörser
63 mm
130 mm
Porzellan
Mörser