Learn More
Haldenwanger™ Porzellan-Löffelspatel
Marke: Haldenwanger™ 74/8
31.60 EUR gültig bis 2023-02-05
Benutzen Sie den Promotions-Code "19086" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.19000kg
Beschreibung
Länge: 310mmSpezifikation
1/Packung | |
8 | |
305 mm |
Löffelspatel | |
Porzellan |