Learn More
Potassium hexachloropalladate(IV), 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30802093
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
25 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30802093 100 mg
30790236 250 mg
30799505 5 g
30786814 1 g
30800854 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30802093 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD148792100mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium hexachloropalladate(IV)
CAS 16919-73-6
Menge 100 mg
Summenformel Cl6K2Pd
MDL-Nummer MFCD00043081
SMILES Cl[Pd-2](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl.[K+].[K+]
Molekulargewicht (g/mol) 397.33
Reinheit (%) 98%