Learn More
Vitlab™ PP/PC-Exsikkator
VITLAB™ PP/PC-Exsikkator mit PP-Unterteil, PP-Scheibe und versiegeltem PC-Deckel.
Marke:  Vitlab™ 326194
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10490343
  • 218.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Der untere Teil aus PP kann mit Trockenmittel gefüllt werden
  • Die zu trocknenden Materialien werden auf eine perforierte Scheibe aus PP gelegt
  • Der Deckel aus PC ist mit einer Neoprendichtung versiegelt
  • Ideal für den Einsatz in Bildungslabors
Spezifikation
Spezifikation
Gehäuse und Scheibe aus Polypropylen, Deckel aus Polycarbonat
260 mm
230 mm
Bildungslabors
190 mm-Scheibe