Learn More
PPM1K Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 14573-1-AP-150UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16873274
  • 399.00 € / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
PPM1K regulates the mitochondrial permeability transition pore and is essential for cellular survival and development.
Spezifikation
Spezifikation
PPM1K
Polyclonal
Unconjugated
PPM1K
PP2C kappa, PP2Cm, PPM1K, PTMP, UG0882E07
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
152926, 243382, 312381
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.62 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q8BXN7, Q8N3J5
Ppm1k
PPM1K Fusion Protein Ag5660
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat