Learn More
PPM1K Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | PPM1K |
---|---|
Konzentration | 0.62 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16883274
|
Proteintech
14573-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16873274
|
Proteintech
14573-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
PPM1K regulates the mitochondrial permeability transition pore and is essential for cellular survival and development.Spezifikation
PPM1K | |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Rat, Mouse | |
Q8BXN7, Q8N3J5 | |
152926, 243382, 312381 | |
PPM1K Fusion Protein Ag5660 | |
Primary | |
-20°C | |
PPM1K |
0.62 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
PP2C kappa, PP2Cm, PPM1K, PTMP, UG0882E07 | |
Ppm1k | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |