Learn More
PPP1R3F Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 55386-1-AP-150UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16886845
  • 399.00 € / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Glycogen-targeting subunit for protein phosphatase 1 (PP1).
Spezifikation
Spezifikation
PPP1R3F
Polyclonal
Unconjugated
PPP1R3F
Hb2E, PPP1R3F
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
54646, 89801
-20°C
Liquid
Western Blot
0.76 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q6ZSY5, Q9JIG4
Ppp1r3f
Peptide
150 μL
Primary
Human, Mouse