Learn More
Pranlukast, MedChemExpress
Artikelnummer. 16472086
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16472086 500 mg -
16468216 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16472086 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0290
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Pranlukast is a highly potent, selective and competitive antagonist of peptide leukotrienes. Pranlukast inhibits [3H]LTE4, [3H]LTD4, and [3H]LTC4 bindings to lung membranes with Kis of 0.63±0.11, 0.99±0.19, and 5640±680 nM, respectively.
Pranlukast is a highly potent, selective and competitive antagonist of peptide leukotrienes. Pranlukast inhibits [3H]LTE4, [3H]LTD4, and [3H]LTC4 bindings to lung membranes with Kis of 0.63±0.11, 0.99±0.19, and 5640±680 nM, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pranlukast
CAS 103177-37-3
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C27H23N5O4
Menge 500 mg
Synonym ONO-1078
Löslichkeitsinformationen DMSO : 33.33 mg/mL (69.22 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(NC1=C2C(C(C=C(C3=NNN=N3)O2)=O)=CC=C1)C4=CC=C(OCCCCC5=CC=CC=C5)C=C4
Molekulargewicht (g/mol) 481.5
Formelmasse 481.5
Reinheit (%) 98.18%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation