Learn More
Prasugrel hydrochloride, MedChemExpress
Beschreibung
Prasugrel hydrochloride (PCR 4099 hydrochloride), a thienopyridine and prodrug, inhibits platelet function. Prasugrel hydrochloride is an orally active and potent P2Y12 receptor antagonist, and inhibits ADP-induced platelet aggregation.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Prasugrel hydrochloride |
| CAS | 389574-19-0 |
| Farbe | Light Yellow |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C20H21ClFNO3S |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | PCR 4099 hydrochloride |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 41.67 mg/mL (101.66 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | FC1=CC=CC=C1C(C(C2CC2)=O)N3CCC4=C(C3)C=C(S4)OC(C)=O.Cl |
| Molekulargewicht (g/mol) | 409.9 |
| Mehr anzeigen |