Learn More
Brady™ Pre-cut Blank Labels for BBP3X, S3XXX, and i3300 Printers
The material of these labels is ideal for indoor and outdoor facility labels.
Marke: Brady™ 120934
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00050kg
Beschreibung
- Ideal für 5S-Etiketten, Sicherheitsetiketten, Warnschilder, Rohrmarkierer, Geräteetiketten und visuelle Arbeitsplatzetiketten
- Vinylmaterial
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Gelb | |
Vinyl (B-7569) | |
Unsteril | |
BBP™30, BBP™31, BBP™33, BBP™35 Multicolor, BBP™37 Multicolor, BradyPrinter i3300, S3000, S3100 und i5300 industrielle Etikettendrucker | |
175 Etiketten | |
-20°bis +75 °C | |
158,8 mm | |
152 mm |
Dauerhaftes Acryl | |
Glanz | |
Thermotransfer | |
Gebäudekennzeichnung, Kennzeichnung von Gefahrenkommunikation, Kennzeichnung von elektrischen Anlagen | |
1 | |
Rechteck | |
0,102 mm | |
101 mm |