Learn More
Invitrogen™ PREPL Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB990)
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
204.00 € - 580.00 €
Spezifikation
| Antigen | PREPL |
|---|---|
| Klon | 24GB990 |
| Inhalt und Lagerung | -20°C |
| Anwendungen | Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry |
| Klassifikation | Recombinant Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
30274853
![]() |
Invitrogen™
MA557638 |
100 μL |
580.00 €
100 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
30274855
|
Invitrogen™
MA557639 |
20 μL |
204.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
PREPL Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, Flow
The protein encoded by this gene belongs to the prolyl oligopeptidase subfamily of serine peptidases. Mutations in this gene have been associated with hypotonia-cystinuria syndrome, also known as the 2p21 deletion syndrome.Spezifikation
| PREPL | |
| -20°C | |
| Recombinant Monoclonal | |
| Liquid | |
| IgG | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Prepl | |
| 2810457N15Rik; 9530014L06Rik; D030028O16Rik; KIAA0436; mKIAA0436; Prepl; prolyl endopeptidase; prolyl endopeptidase-like; Prolylendopeptidase-like; putative prolyl oligopeptidase; RGD1310143 | |
| Prepl | |
| Primary | |
| Affinity chromatography |
| 24GB990 | |
| Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 | |
| Q4J6C6, Q5HZA6, Q8C167 | |
| 213760, 298771, 9581 | |
| A synthesized peptide derived from human PREPL (aa 50-100). | |
| Antibody |