Learn More
Prim-O-glucosylcimifugin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16469048
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16469048 10 mg 10 Milligramm
16441468 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16469048 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0635
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Prim-O-glucosylcimifugin exerts anti-inflammatory effects through the inhibition of iNOS and COX-2 expression by through regulating JAK2/STAT3 signaling.
Prim-O-glucosylcimifugin exerts anti-inflammatory effects through the inhibition of iNOS and COX-2 expression by through regulating JAK2/STAT3 signaling.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Prim-O-glucosylcimifugin
CAS 80681-45-4
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H28O11
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 150 mg/mL (320.20 mM)
SMILES COC1=C(C[C@@H](C(C)(O)C)O2)C2=CC(OC(CO[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]3O)O)O[C@@H]3CO)=C4)=C1C4=O
Molekulargewicht (g/mol) 468.45
Formelmasse 468.45
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation