Learn More
Invitrogen™ PRKD1 (PKC mu) Recombinant Human Protein
PRKC1 (PKC mu) is a serine/threonine protein kinase that is phospholipid-dependant and activated by diacylglycerol and phorbol ester TPA.
Marke:  Invitrogen™ PV4041
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00900kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10587923
  • 7890.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 03-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
PRKC1 behaves similarly to most PKC isoenzymes of the PKC family, however, PRKC1 differs in some structural and enzymatic features from the other PKC isotypes, and has been shown to be involved in the signal transduction of a wide range of biological responses.
Spezifikation
Spezifikation
NP_002733
50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol
1mg
RUO - research use only
PRKD1 (PKC mu), PKD
Human
GST Tag
Frozen
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
129.3kDa
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Full Length
PKD Kinase Family
Recombinant
Baculovirus