Learn More
Invitrogen™ PRKD1 (PKC mu) Recombinant Human Protein
PRKC1 (PKC mu) is a serine/threonine protein kinase that is phospholipid-dependant and activated by diacylglycerol and phorbol ester TPA.
1826.00 € - 7890.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_002733 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology |
Zusammensetzung | 50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol |
Molekulargewicht | 129.3kDa |
Lagerungsbedingungen | Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15458543
|
Invitrogen™
PR7258C |
100μg |
1826.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10587923
|
Invitrogen™
PV4041 |
1mg |
7890.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
PRKC1 behaves similarly to most PKC isoenzymes of the PKC family, however, PRKC1 differs in some structural and enzymatic features from the other PKC isotypes, and has been shown to be involved in the signal transduction of a wide range of biological responses.
Spezifikation
NP_002733 | |
50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol | |
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. | |
Full Length | |
PKD Kinase Family | |
Recombinant | |
Baculovirus |
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology | |
129.3kDa | |
RUO - research use only | |
PRKD1 (PKC mu), PKD | |
Human | |
GST Tag | |
Frozen |