Learn More
Probenecid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16440988
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16440988 5 g
16402229 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16440988 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0545
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Probenecid is a potent and selective agonist of transient receptor potential vanilloid 2 (TRPV2) channels. Probenecid also inhibits pannexin 1 channels.
Probenecid is a potent and selective agonist of transient receptor potential vanilloid 2 (TRPV2) channels. Probenecid also inhibits pannexin 1 channels.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Probenecid
CAS 57-66-9
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C13H19NO4S
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (350.43 mM) ∣0.5 M NaOH : 100 mg/mL (350.43 mM; ultrasonic and adjust pH to 12 with NaOH)
SMILES O=C(O)C1=CC=C(S(=O)(N(CCC)CCC)=O)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 285.36
Formelmasse 285.36
Reinheit (%) 99.37%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-protein/nucleotide metabolism