Learn More
Probenecid, MedChemExpress
Artikelnummer. p-200100909
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 16440988
Marke: Medchem Express HYB0545
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress Probenecid is a potent and selective agonist of transient receptor potential vanilloid 2 (TRPV2) channels. Probenecid also inhibits pannexin 1 channels.
Probenecid is a potent and selective agonist of transient receptor potential vanilloid 2 (TRPV2) channels. Probenecid also inhibits pannexin 1 channels.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Probenecid
CAS 57-66-9
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C13H19NO4S
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (350.43 mM) ∣0.5 M NaOH : 100 mg/mL (350.43 mM; ultrasonic and adjust pH to 12 with NaOH)
SMILES O=C(O)C1=CC=C(S(=O)(N(CCC)CCC)=O)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 285.36
Formelmasse 285.36
Reinheit (%) 99.37%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.