Learn More
Thermo Scientific™ BBD 6220 CO2 -Inkubator, 220 l, polierter Edelstahl
CO2-Sensor: TC-Sensor; O2-Bereich (Sauerstoffkonzentration): Optional 3 bis 90 %; Temperaturbereich: Umgebungstemperatur +5 °C bis 50 °C
Marke:  Thermo Scientific™ 51020241
19050.84 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21656" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 107.00000kg
Artikelnummer. 10423582
  • 27705.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Schützen Sie Zellkulturproben vor Kontamination und erzielen Sie reproduzierbare Ergebnisse mit dem Thermo Scientific™ BBD 6220 CO2-Inkubator, der über eine aktive Befeuchtungssteuerung und einen integrierten Hochtemperatur-Sterilisationszyklus verfügt.
  • Das aktive Feuchteregelungssystem ermöglicht eine permanente Entkeimung der gesamten Dampferzeugung
  • Das externe Wasserreservoir bietet eine kontinuierliche Dekontamination durch periodische Erwärmung auf 80 °C
  • Vollautomatische Innendesinfektion mit 180 °C-Heißluft
  • Präzise CO2-Regelung (0 bis 20 %) über TC-Sensor mit regelmäßiger automatischer Nullkalibrierung
  • Die Auto-Startfunktion passt den Innenraum den voreingestellten Inkubationsbedingungen an
  • Ein mikroprozessorgesteuerter Temperaturregler und ein Platin-Widerstand-Temperatursensor stellen Temperaurkonstanz sicher.
  • Kapazitive Sonde reguliert die relative Luftfeuchtigkeit zwischen 60 und 95 %
  • Ein zweiter, vollständig unabhängiger Regler mit eigenem Temperatursensor übernimmt Funktionen im Fehlerfall
  • Akustischer/optischer Alarm und Diagnostik weisen auf jede Abweichung von den festgelegten Parametern hin
Spezifikation
Spezifikation
8,5 cu. ft.
Einzelner 220-l-Inkubator
Edelstahl
TC-Sensor
Edelstahl
Optional 3 bis 90 %
Umgebungstemperatur: +5 °C bis 50 °C
60 bis 95 %, kontrollierbar
58.5 x 66.7 x 66.9 cm (23 x 24 x 27 in.)
236 lb.
RS 232
220 L
0 bis 20%
LED
Optional 3 bis 90 %
Voll kontrollierbar, Umgebungstemperatur bis 90 %
CO2-Inkubator
Außenreservoir
88.5 x 92 x 77.5 cm (34 x 36 x 31 in.)
230 V, 50/60 Hz
Sonderangebote
Serviceleistungen