Learn More
Applied Biosystems™ Veriti™ Thermal Cycler, 96-Well
Sechs unabhängige Temperaturblöcke, die eine präzise Kontrolle über Ihre PCR-Optimierung ermöglichen
Marke:  Applied Biosystems™ 4375305
10214.16 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21879" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 12.60000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12323653
  • 12620.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Der Farb-Touchscreen vereinfacht die Einrichtung und den Betrieb des Veriti™ 96-Well Schnell-Thermocyclers. Optionale Einrichtungen für schnelle oder Standard-PCR-Methoden bieten Flexibilität, um die PCR-Zykluszeiten zu verkürzen. Der Veriti™ 96-Well Schnell-Thermocycler wird mit einer Zeit und Reagenzien sparenden 0,1 ml-Blockkonfiguration geliefert.
  • Innovative VeriFlex™ Blöcke ermöglichen eine präzise PCR-Optimierung und auch die Ausführung von 6 voneinander unabhängigen Assays
  • Sechs Temperaturbereiche ermöglichen eine komfortable PCR-Optimierung
  • Standardmäßiges und schnell aktiviertes Cycling für Ihre gegenwärtigen und zukünftigen PCR-Anforderungen
  • Anwenderfreundliche grafische Bedienoberfläche (6,5 Zoll-VGA-Touchscreen)
  • Praktische Protokollübertragung von einem Veriti™ Thermocycler auf einen anderen über USB
  • Kürzere PCR-Durchlaufzeiten bei schnelleren Anstiegsraten
  • Mit der optionalen VeritiLink™ Remote Management Software können Sie mehr als 50 Cycler von Ihrem PC aus oder über internetfähige Telefone verwalten.
VeriFlex™ Blöcke: Erweiterte PCR-Funktionalität
Der Veriti™ 96-Well Thermocycler verfügt über innovative VeriFlex™-Blöcke für eine verbesserte PCR-Funktionalität. Sechs separate Peltier-Blöcke bieten maximale Vielseitigkeit und Flexibilität und bieten zwei Hauptvorteile: 1.) PCR-Optimierung – jeder Block kann auf eine bestimmte Temperatur eingestellt werden, ist ideal für die präzise Steuerung der PCR-Optimierung; 2.) Durchführen mehrerer Experimente – die sechs Peltier-Blöcke können auch für bis zu sechs verschiedene Anlasstemperaturen im gleichen Durchlauf verwendet werden. Aufgrund dieser erweiterten Funktionen ist der Veriti™ 96-Well Thermocycler mit VeriFlex Blöcken der perfekte Thermocycler für jedes Labor.
Steuerung auf Knopfdruck
Die leistungsstarke und dennoch anwenderfreundliche Bedienoberfläche des Veriti Systems wird über den 6,5 Zoll (16,51 cm) VGA-Farb-Touchscreen gesteuert. Der große Bildschirm ermöglicht eine einfache Betrachtung Ihrer Temperaturprofile. Die großen Navigationsschaltflächen erleichtern die Programmierung des Veriti Thermocyclers zusätzlich. Für die Einrichtung und Navigation des Veriti Thermocyclers ist kein Stift oder keine Maus erforderlich.
Schnelle Einrichtung, schnelle Ergebnisse
Das Veriti System verfügt über zwei verschiedene Optionen für die Methodennavigation. Für eine schnelle Einrichtung können Sie eine der vorprogrammierten Methoden auswählen und ausführen. Wenn Sie eigene Methoden programmieren möchten, wählen Sie einfach den Schritt aus, den Sie einrichten möchten, und geben dann über das Tastenfeld die gewünschten Thermocycling-Schritte ein. Nach Abschluss der Einrichtung können Sie die Methode nach Bedarf auf dem Gerät oder auf einem USB-Stick speichern.
Kontrollieren Sie Ihre Zeit: Seien Sie schnell, wann immer Sie wollen
Mit dem Veriti™ Thermocycler erhalten Sie zwei Thermocycler in einem, einen Standard-Thermocycler mit einer besseren Gradientenfunktion und einen schnell aktivierbaren Thermocycler. Ganz egal, ob Sie derzeit eine schnelle PCR durchführen und die PCR-Zykluszeiten verkürzen möchten oder ob Sie für zukünftige Anwendungen eine schnelle PCR benötigen – der Veriti Thermocycler bietet Ihnen die Flexibilität, Arbeitsschritte schnell durchzuführen, wann immer Sie möchten.
Das schnelle 0,1 ml-Format und der Probenblock ermöglichen eine schnelle chemische Verarbeitung, VeriFlex™ Blöcke: 25 °C (Zone für Zone 5 °C)
Spezifikation
Spezifikation
±0,25 °C (35 bis 99,9 °C)
Veriti Thermocycler
Schnell, standardmäßig
1 x 96-Well-Platte, 96 x 0,1 ml-Röhrchen
6,5 Zoll VGA-Farb-Touchscreen (32 k)
Beschränkte Garantie
Automatischer Neustart (nach Stromausfällen), Schutz vor Programmüberschreibung
5 °C/s (Block), 4,25 °C/s (Probe)
USB und integriert
Schneller 96-Well, 6-Zonen-VeriFlex-Block
Geeignet für Hochdurchsatz-Anwendungen
<0,5 °C (20 s nach Erreichen von 95 °C)
48,5 x 23,7 x 24,5 cm (19,1 x 9,3 x 9,6 in.)
100 bis 240 V
Thermocycler
0°bis 100 °C
USB, WLAN, Ethernet
> 500 Protokolle
11,4 kg (25 lb.)