missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labconco Säurebeständiger CentriVap Zentrifugalvakuumkonzentrator
Die Komponenten im Dampfweg sind aus korrosionsbeständigen Materialien für eine lange Lebensdauer.
Marke: Labconco 7810033
Beschreibung
Mit Zentrifugalkraft, Vakuum und kontrollierter Hitze konzentriert der säurebeständige CentriVap Vakuumkonzentrator schnell mehrere kleine Proben, die Chemikalien wie 0.1 bis 1 % TFA, Salzsäure, Essigsäure, Hydrobromikalsäure, Ammoniumhydroxid und Natriumhydroxid enthalten. Die Komponenten im Dampfweg sind aus korrosionsbeständigen Materialien für eine lange Lebensdauer.
- Aus gebürstetem Edelstahl und mit gletscherweißem, Epoxidharz-beschichtetem Edelstahlgehäuse mit blauen Akzenten
- Glasdeckel.
- Deckelverriegelung mit Sicherheitssensor.
- Phenol-freie Deckeldichtung.
- PTFE-beschichtete Kammer aus Aluminium mit Hastelloy-Schaft
- 300 W-Heizung
- Mikroprozessorgesteuerte Programmierung für eine Laufzeit von 1 bis 999 Minuten, Wärmeregelung von AUS auf HI (100 °C) in Schritten von einem Grad und Heizzeit von 1 bis 999 Minuten. Speicher für bis zu 9 Programme.
- LCD zur Anzeige von Programmnummer, Ist- und Solltemperatur, Restlaufzeit der Heizung und Restlaufzeit.
- Bedienfeld mit RUN/STOP-Taste, PREHEAT-Taste, Sollwertauswahltaste, Auf-/Ab-Taste und 3 Quick-Start-Tasten.
- Die Zentrifugalbewegung erfolgt über einen bürstenlosen Motor, der Drehzahlen bis 1725 U/min erreicht.
- Quick-Stop-System zum Stoppen der Vakuumpumpe, Öffnen des Ventils zum Entlüften der Kammer und Stoppen des Rotors innerhalb von Sekunden nach Ablauf der Zeit oder Drücken der RUN/STOP-Taste.
- Automatisches Ventil zur Vakuumfreigabe.
- Die eingebaute Vakuumverzögerung ermöglicht es dem Rotor, vor dem Anlegen des Vakuums seine Drehzahl zu erreichen.
- Ein akustischer Alarm signalisiert das Ende der eingestellten Laufzeit.
- 1/ Aluminiumschlauchanschluss mit 2 mm Außendurchmesser für den Anschluss an Vakuumschläuche. Vakuumpumpe ist nicht im Lieferumfang enthalten.
- Vakuumanschluss mit Schnellkupplung für Schläuche mit 1/4 in. Innendurchmesser
- 115 V-Modelle verfügen über eine 115 V-Steckdose auf der Rückseite zum Anschluss der zusätzlichen Vakuumpumpe an das System.
- 230 V-Modelle haben eine umgedrehte IEC-Steckdose auf der Rückseite, um eine zusätzliche Vakuumpumpe an das System anzuschließen.
- 115 V-Modelle verfügen über ein 6.5 Fuß langes 3-adriges Kabel mit NEMA 5-15-Stecker.
- 230 V-Modelle verfügen über ein 8 Fuß langes Kabel mit NEMA 6-15-Stecker.
- Gesamtabmessungen bei geschlossenem Deckel: B x T x H: 14.7 x 19.3 x 11.7 in. (37.3 x 49.0 x 29.7 cm).
- Tatsächliches Gewicht 45 lbs. (20 kg). Versandgewicht 65 lbs. (29 kg).
Spezifikation
PTFE-beschichtetes Aluminium | |
14.7 x 19.3 x 11.7 in. (BxTxH) | |
65,0 lb. | |
29.0 kg |