Learn More
Wheaton™ Modularer Rollerkulturapparat Modell C mit Untenantrieb
Marke:  Wheaton™ WSBMR5010-C
Weitere Details : Netto-Gewicht : 40.82330kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15214467
  • 6790.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
0,25 bis 8,1 U/min
100/240 V
35 W
50/60 Hz
34 cm
C-Modell
80 % bis 31 °C
Je 1
100/240 V, 50/60 Hz, 35 W
10°bis 40 °C
UL-, CSA- und CE-Normen
63 cm
76 cm
Für Labor-, Pilotanlagen- und Produktionszellkulturinstallationen
1 Deck
17,7 cm