Learn More
BUCHI Rotavapor™ R-300 mit vertikaler Glasbaugruppe, elektronischer Hub
The Rotavapor R-300 meets the highest expectations of convenience and versatility in rotary evaporation. A modular design allows the R-300 to be extended to a fully integrated system, with a central interface regulating each component.
Marke:  BUCHI 11R300251V011
Weitere Details : Netto-Gewicht : 21.60000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15541230
  • 5430.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Eine Kombination aus Komfort und Vielseitigkeit für die Rotationsverdampfung
  • Durch den modularen Aufbau kann der R-300 zu einem vollständig integrierten System erweitert werden
  • Das Wärmebad B-305 kann entweder mit Wasser- oder Ölerhitzungsflüssigkeit verwendet werden
  • Kompatibilität mit der zentralen Schnittstelle zur individuellen Regelung jeder Komponente
  • Anwenderfreundlicher Betrieb aufgrund der ergonomischen Optionen für die elektronische oder manuelle Hebefunktion
Vertikalkühler
  • Der gebräuchlichste Kondensator für Standardanwendungen
  • Anschluss für Dampftemperatursensor
  • Automatische Destillation mit Schnittstelle I-300/ I-300 Pro möglich
  • Kompatibel mit Schaumsensoren
Intelligente Destillationsvorgänge
  • Ermöglicht automatisierte, unbeaufsichtigte Prozesse mit optimierten Systemparametern
  • Anwender können ihre eigenen SOP in das System programmieren und anschließend Destillationsprozesse fernüberwachen
  • Buchi Cloud Services maximieren die Systemverfügbarkeit mit intelligenten Self-Service-Tools und kostenlosen Updates erheblich
Hohe Flexibilität
  • Durch das modulare Design werden individuelle Anforderungen an die Rotationsverdampfung durch eine hohe Systemflexibilität erfüllt
  • Es ist eine große Auswahl an Systemzubehör, Glasgeräten und mobilen Überwachungsoptionen verfügbar
  • Anwender können ihren spezifischen Destillationsprozess an jede gewünschte Anwendung anpassen
  • Sieben verschiedene Glasaufbauten, die mit verschiedenen Lösungsmitteln und Probeneigenschaften kompatibel sind
Maximaler Komfort
  • Der R-300 lässt sich einfach bedienen und weist Funktionen auf wie One-Touch-Schnittstellenbefehle und schnelle Kolbenhandhabung mit Combi-Clip
  • Combi-Clips mit Schnappverschluss ermöglichen es, Verdampfungskolben mit einer Hand anzubringen
  • Optionen zur manuellen Anpassung von Systemparametern mit intuitiv bedienbaren Tasten
  • Sofortige Einstellung der Heiztemperatur und der Rotationsgeschwindigkeit im Falle eines dringenden oder unerwarteten Ereignisses
  • Exklusive Möglichkeit, Glaswaren mit einem individuellen, permanenten Aufdruck zu personalisieren
Spezifikation
Spezifikation
13,5 kg
10 bis 280 U/min
1500 cm2
B-305 Wärmebad, Woulff-Flasche
100 W
IP 21
10 ° bis 50 °
Rotationsverdampfer
Rotavapor™ R-300
100/240 V
Rotationsverdampfung
Unbeschichtet
220 °C
Vertikal
5,5 l
CE/CSA-Zulassung
50/60 Hz
29/32