Learn More
BINDER™ Serie BD Avantgarde.Line - Standard-Inkubatoren, mit natürlicher Konvektion
Die Serie BD Avantgarde.Line eignet sich perfekt zur schonenden Bebrütung von Organismen sowie zum konditionieren hitzeempfindlicher Medien. Das neue Gerätedesign und die homogene Temperaturverteilung sorgen für beste Ergebnisse.
Marke: BINDER™ 9010-0329
Description
Series BD incubators function with natural convection and, thanks to their state-of-the-art technical equipment, are a reliable choice for the incubation of microbiological cultures.
- Temperaturbereich: +5 °C über Umgebungstemperatur bis +100 °C
- Hohe Temperaturgenauigkeit dank APT.line™ Technologie
- Modelle mit natürlicher Konvektion
- Regler mit LCD-Anzeige
- Elektromechanische Steuerung der Abluftklappe
- Innentür aus gehärtetem Sicherheitsglas
- 2 verchromte Gestelle
- Integrierte, unabhängige Temperatursicherung der Klasse 3.1 (DIN 12880) mit optischem Alarm
- Ergonomisches Griffdesign
- USB-Anschluss für Datenaufzeichnung
Specifications
8.9 cu. ft. | |
40 kg | |
Nicht autoklavierbar | |
Edelstahl | |
Naturfarben | |
Keine Beleuchtung | |
1 | |
NEMA 5-20P | |
Standard-Inkubator | |
Glass Door | |
1 | |
1040 x 840 x 965 mm | |
230 V, 1-phasig, 50/60 Hz 0.85 kW | |
0,85 kW | |
50/60 Hz |
88.2 lb. | |
BD260-230 V, Standard, Serie BD Avantgarde.Line – Standard-Inkubatoren mit natürlicher Konvektion, 523 l, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz | |
260 L | |
APT.line™ Technologie | |
Keine | |
Glas (Tür) | |
max. 2 Std./8 | |
5°ca. C über Umgebungstemperatur bis 100 °C | |
LCD | |
BD260-230 V | |
610 x 545 x 760 mm | |
83 kg | |
230 V | |
5,9 A |