Learn More
Thermo Scientific™ Blutbank-Hochleistungskühlschränke der Serie TSX
Blutbank-Hochleistungskühlschränke der Serie Thermo Scientific™ TSX sind eine nachhaltige Variante für die Kühlung von Vollblut und Blutkomponenten.
Marke:  Thermo Scientific™ TSX3004BV
Weitere Details : Netto-Gewicht : 241.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16377181
  • 9340.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Blutbank-Hochleistungskühlschränke der Serie Thermo Scientific™ TSX sind ENERGY STAR™-zertifiziert und enthalten Funktionen, die zum Schutz der Proben und zu Zwecken der Nachhaltigkeit für die Lagerung von Vollblut und Blutkomponenten konzipiert wurden. Die V‑Antriebstechnologie dieser Serie passt das Kälteleistungsverhalten kontinuierlich an die Anwendungsumgebung an und gewährleistet dadurch eine hohe Temperaturstabilität. In Folge wird deutlich weniger Energie benötigt, ohne die Proben zu gefährden.
  • Erfüllt die strengen Auflagen der AABB und FDA an die Lagerung von Vollblut und Blutkomponenten
  • Lagerung von bis zu 385 Blutbeuteln (450 ml Vollblut); Lagerung von bis zu 770 Blutbeuteln im 51/2 cu. ft.-Kühlschrank (450 ml Vollblut)
  • Flüsterleise bei einem Geräuschpegel von nur 52 dB(A), so dass ungestörtes Arbeiten in unmittelbarer Nähe des Tiefkühlgerätes kein Problem ist.
  • Die einzigartige V-Antriebstechnologie ist so gestaltet, dass sie Vorgänge wie das Öffnen einer Tür erkennt und in Folge die Kompressorleistung erhöht. Während der ruhigeren Phasen läuft der Kompressor mit niedrigerer Leistung und spart Energie, ohne den Kälteschutz zu vernachlässigen
  • Bis zu 40 % weniger Energieverbrauch als herkömmliche Kühlgeräte*
  • Die Geräte der TSX-Serie entsprechen aufgrund des natürlichen R290-Kältemittels den SNAP-Richtlinien der US-Umweltschutzbehörde’
  • Hergestellt in einem Fertigungsbetrieb, der unter anderem für die Vermeidung von Deponieabfällen mit einem Preis ausgezeichnet wurde
  • Temperaturbereich: 2 °C bis 8 °C (werkseitig auf 4 °C voreingestellt)
  • Praktische, vollständig herausziehbare und verstellbare Edelstahlschubladen
  • Geringere HVAC-Kosten durch weniger Wärmeabgabe an die Umwelt*
  • Einfach zu bedienende Mikroprozessorsteuerung mit Innenbeleuchtung, Sollwertsicherheit und Alarmen
  • Kompatibel mit drahtlosen Überwachungssystemen und Fernalarmkontakten
  • Standardtürschlösser sorgen für Komfort und Sicherheit.
  • Ergonomische Türgriffe
  • Werkseitig installierter Datenschreiber im Lieferumfang enthalten
  • Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns
Spezifikation
Spezifikation
Blutbank-Hochleistungskühlschränke der Serie TSX
29,2 cu. ft.
3 ° bis 7 °C (4 °C)
Glas
6
UL, cUL, CE, FDA, MDD, 93/42/EWG (Klasse IIa), AABB-Umfang
TSX Serie
Alarm, Schreiber
Smart Vue-kompatibel
28,5 x 30,0 x 58,0 in. ( 72,3 x 76,2 x 147,3 cm)
37,3 in.
94,7 cm
78,5 in.
199,4 cm
34,0 in.
86,4 cm
15 A
230 V
50 Hz
554 lb.
486 lb.
Hochleistungskühlgerät
827 L
Gehäuse R290
Edelstahl (Schublade)
Mit Wasser verschäumter Schaumstoff
Mikroprozessor
Automatisch
Standard
94,7 x 86,4 x 199,4 cm (37,3 x 34,0 x 78,5 in.)
94,7 x 86,4 x 199,4 cm (37,3 x 34,0 x 78,5 in.)
28,5 in.
72,3 cm
58,0 in.
147,3 cm
30 in.
76,2 cm
CEE 7/7
208–230 V, 50 Hz
Energieeffizient
251 kg
221 kg
Sonderangebote
Serviceleistungen
*Daten liegen vor. Basierend auf Vergleichen zwischen der TSX-Serie und Thermo Scientific Modellen der vorherigen Generation