Learn More
Labconco™ Purifier™ Logic™+ Sicherheitswerkbänke der Klasse II, Typ B2 mit Bodenstativ, internationale Modelle
Komplette Absaugschränke für biogefährdende Stoffe mit fortschrittlicher ergonomischer Konstruktion zeichnen sich durch hohen Anwenderkomfort und Funktionalität aus.
Marke:  Labconco™ 303481131
Weitere Details : Netto-Gewicht : 60.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16629183
  • 20390.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Elektronisch kommutierter Motor (EZM)
  • Luftstromüberwachungssystem mit Konstant-Luftstromprofil (CAP)
  • Eigensicherer negativer Druckaufbau
  • Air-Wave Einsteigersystem
  • Contain-Air Unterdruckkanal
  • HEPA-Zufuhr- und Abluftfilter mit einem Wirkungsgrad von 99,99 %.ULPA-Filter mit 99,999 % Wirkungsgrad erhältlich
  • Innen montiertes LCD-Farbdisplay mit Sichtlinie und MyLogic OS zeigt die Filterlebensdauer, Statusmeldungen für Alarmbedingungen und Warnmeldungen an.8 Sprachen verfügbar.
  • Helle, blendfreie LED-Beleuchtung mit 90 bis 150 Footcandle außerhalb des kontaminierten Arbeitsbereiches
  • Vollständig schließende, durchsichtige, gehärtete Sicherheitsglasrahmen
  • Gebogenes Edelstahl-Einlassgitter mit Sekundärluftstromschlitzen für Luftreserve
  • Zwei elektrische Duplex-Steckdosen.Bündig montierter Edelstahl mit gedämpften Scharnieren.Einzelne Steckdosen bei 230-V-Modellen.Eine Steckdose auf jeder Seite, mit Erdschlussunterbrechung (115 V)
  • Smart-Start System: Anwenderprogrammierbares Starten und Herunterfahren
  • Auslaufsicheres Edelstahl-Innengehäuse und Außenseite aus pulverbeschichtetem Stahl
  • Abnehmbarer Handtuchhalter unter der Arbeitsfläche
  • Codeaktivierte elektronische Sicherheitsverriegelung
  • Um 10° abgewinkelter Rahmen mit ausgeglichenem, einfachem Hubmechanismus
  • ADA-konforme Touchpad-Steuerung an der rechten Seitenstrebe
  • Herausnehmbare, nahtlose Arbeitsfläche aus Edelstahl 304, eingesenkte Arbeitsfläche mit Knäufen zum Herausheben
  • Wärmebelastung 990 BTU/h (4 ft.-Modelle)
  • Nominale Zuflussgeschwindigkeit von 105 fpm (0,5 m/s)
  • Nominale Abflussgeschwindigkeit von 55 fpm (0,3 m/s)
  • 3 m (10 ft.) langes Netzkabel mit Stecker
  • Fünf Jahre Garantie
  • NSF International gelistet
  • Bei einigen Modellen ist ein optionales, nicht geschweißtes, NSF-zugelassenes Teleskopstativ im Lieferumfang enthalten
  • Optionales Zubehörpaket (254 nm UV-Lampe, ADA-konforme Servicearmatur(en) mit Kugelventil(en) und NSF-zugelassenem Vacu-Pass-Kabel und Kabel-Portal) bei einigen Modellen enthalten
  • Sockelstütze erforderlich, wenn nicht geschweißtes Stativmodell nicht ausgewählt ist
Spezifikation
Spezifikation
ADA, CE, NSF 49
123,2 cm
Internationales Modell
Zwei
170 W
20,3 cm
0,382 m3s
Mit Zubehörpaket
254,2 bis 269,2 cm
Ein
4 ft.
79,25 cm
Edelstahl
Typ B2
< 63 dBA
230 V Schutzkontakt
100,1 bis 106,1 in.
4,5 ft.
137,92 cm
LED, UV
8 in.
5 Jahre
31,2 in.
230 V, 50/60 Hz, 6 A