Learn More
Thermo Scientific™ Multifuge™ X4 R Pro Zentrifugen der CTS™ Serie
Das Multifuge™ X4 R Pro CTS Series Cell Therapy Package mit Prüfdokumentation für die Werksabnahme hilft Ihnen, Prozesse schneller einzurichten, Konformität zu gewährleisten und behördliche Audits zu unterstützen
Marke:  Thermo Scientific™ 75009022
Weitere Details : Netto-Gewicht : 120.00000kg
Artikelnummer. 16883460
  • 21015.00 € / 1 Set
Verfügbar ab: 20-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Multifuge™ X4 R Pro Zentrifugen der Serie Cell Therapy Systems (CTS™) bestehen aus Geräten, Dokumentation und Zertifizierungen zur Unterstützung Ihrer GMP-Anforderungen (Good Manufacturing Practice). Konformitätsservices stehen zur Verfügung, um einen zeitnahen und schnellen Validierungsprozess zu gewährleisten. Multifuge X4 R Pro Zentrifugen (gekühlte Tischmodelle) sind so konzipiert, dass Sie Ihre Forschung schneller, einheitlicher und mit hoher Zuverlässigkeit durchführen können. Auf der Grundlage der Qualität und Zuverlässigkeit, die Sie von Thermo Scientific Produkten erwarten, verfügen die Pro Allzweck-Zentrifugen über Funktionen, die Ihre Arbeit auf ein ganz neues Niveau bringen.
Einfache Bedienung und intuitives Design
  • Farbiger Touchscreen ermöglicht schnelle Programmierung und Überwachung der Zentrifuge und Speicherung von bis zu 100 Programmen
  • Das moderne Industriedesign erlaubt eine kontinuierlich verbesserte Ergonomie beim Beladen des Rotors, höhere Anwendersicherheit und das Einhalten geltender Zertifizierungsanforderungen
  • Ausführliche Informationen zum Betrieb wie die Anzeige von Soll- und Istwerten maximieren die Laufleistung und Temperaturgenauigkeit und gewährleisten so einen besseren Probenschutz
  • Drehzahl, Laufzeit und Temperatur lassen sich über direkte Tastatureingabe sogar während des Laufs einstellen
  • Die innovative Deckelverriegelung ermöglicht das Schließen und Verriegeln des Zentrifugendeckels auch auf hohen Labortischen durch leichten Knopfdruck
  • Das doppelte Temperaturmanagementsystem zeigt die Lufttemperatur in der Kammer sowie die Probentemperatur an und gewährleistet so eine genaue Kontrolle der Probentemperatur während des Durchlaufs
Thermo Scientific™ Auto-Lock™ III Rotorsystem
  • Das sichere Verriegelungssystem ermöglicht das Einsetzen und Wechseln von Rotoren mit einem einzigen Knopfdruck
  • Das spart Zeit beim Wechsel zwischen verschiedenen Applikationen
  • Einfacher Zugriff auf die Rotorkammer zur leichten Reinigung, für eine gesündere Arbeitsumgebung und für ein verlängertes Geräteleben
Thermo Scientific™ ClickSeal™ Becherverschlusssystem
  • Mit einem Klick verschließbares Biocontainment-System. Keine Schraubverschlüsse und keine komplizierten Klammern mehr erforderlich
  • Einhändiges Öffnen und Schließen auch mit Handschuhen
  • Zertifiziert durch CAMR™ in Porton Down, England
Thermo Scientific™ SMARTSpin™ Technologie
  • Das fortschrittliche Rotormanagementsystem optimiert den Beschleunigungs- und Bremsvorgang sowie die Unwuchterkennung für alle Rotoren und Drehzahlen
  • Optimale Sicherheit und bessere Trennungen
Platzsparendes Design
  • Kompakte, platzsparende Abmessungen bei Tischgeräten und Standzentrifugen
  • Die ergonomisch günstige Höhe und die abgerundete Bauweise ermöglichen eine bequeme Probenhandhabung und Reinigung des Gerätes
Energieeffizient
  • Bis zu 40 % weniger Energieverbrauch bei Standardprotokollen, wie z. B. bei der Blutkomponententrennung oder der Zentrifugation konischer Röhrchen
  • Programmierbares Ein- und Ausschalten des Zentrifugenkompressors spart Zeit und Energie
Produktdokumentationspaket
Das Dokumentationspaket enthält mehrere Zertifikate: Konformitätserklärung (CE), CSA- und QMS-Zertifikate, Umweltzertifikate, einen vorgeschlagenen Wartungsplan für den Kunden und produktspezifische Werksunterlagen (Konformitätszertifikat, technische Spezifikationen, Gerätezeichnungen, Porton Down-Zertifikat von Public Health England)
Serviceleistungen und Support (optional)
Bei Ihrer Investition in Laborgeräte von Thermo Scientific profitieren Sie nicht nur von der hohen Arbeitsleistung dieser Produkte, sondern auch von den hervorragenden Servicelösungen von Unity Lab Services, einem Unternehmen von die Ihnen ein Höchstmaß an Sicherheit und Betriebszeit bieten. 
Servicepläne* – Maximieren Sie die Betriebszeiten, halten Sie die Spitzenleistung aufrecht und verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Geräte mit einem Serviceplan, der eine jährliche vorbeugende Wartung, digitale Fernlösungen und schnelle Reaktionszeiten vor Ort beinhaltet. 
Katalognummern:
  • Garantiezeit des Herstellers 
    • Total Care Garantie TCWTYCENBTR
  • Zeitraum nach Garantieablauf
    • Garantieverlängerung EXTWCENBTR
    • Tech Direct Serviceplan TEDCENBTR
    • Total Care Serviceplan TLCCENBTR
Compliance-Services *** – Verringern Sie die Nichtkonformität von Geräten, indem Sie die Funktionalität dokumentieren, um Ihre bestimmungsrechtlichen Anforderungen mit Qualifizierungs- (IQ/OQ) und Leistungstests zu unterstützen.  
Katalognummern
  • Qualifizierungsservices
    • IQ/OQ-Service vor Ort IOQPCKE89003492
    • IQ/OQ vor Ort + Zyklentest IOPQPCKE89003492
*In 23 Ländern erhältlich. Bitte geben Sie Ihr Interesse im Formular “Angebot anfordern” an, und wir werden Sie über die Verfügbarkeit informieren.
**Konformitätsservices sind nur in ausgewählten Ländern verfügbar, darunter Dänemark, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, USA. Bitte geben Sie Ihr Interesse im Formular “Angebot anfordern” an.
Spezifikation
Spezifikation
Zertifikate: EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 und 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC Teil 15. Standards: ISO 14971, ISO 13485, ISO 9001
25.830 x g mit 30x 2 Mikroliter-Rotor
Multifuge™
Direkte, bürstenlose Induktion mit niedrigem Profil
Less waste, Energy efficient
Edelstahl, ABS-Polycarbonat-Mischung
Tischzentrifuge
50/60 Hz
4 L
15.200 U/min (F21-48x 2)
Ja
Rotoren
TX-1000 Rotor, Adapter für 50 ml- und 15 ml-konische Röhrchenadapter und 500 ml-Flasche, ClickSeal Bioabdichtungsdeckel, Prüfdokumentation für die Werksabnahme
TX-1000
208/240 V
Sonderangebote
Serviceleistungen