Beschreibung
- Der 2020 Attune NxT Durchflusszytometer verfügt über erweiterte Funktionen, um Ihre Forschungsarbeiten voranzutreiben. Die evolutionären Fähigkeiten des Attune NxT-Durchflusszytometers wurden entwickelt, um gängige Barrieren in Verbindung mit der Durchflusszytometrie zu beseitigen. Sie bieten anpassbare optische Konfigurationsoptionen, damit Sie Ihre mehrfarbige Analyse optimal nutzen können.
- Neue CytKick und CytKick Max Autosampler – Höhere Effizienz für Assays mit hohem Durchsatz
- Neue 21 CFR Part 11-konforme Software für regulierte Labore unter Windows 10
- Verbesserter Arbeitsablauf für die Verwaltung von Protokollen und Geräteeinstellungen
- Die innovative Kombination aus akustischer Fokussierungstechnologie und herkömmlicher hydrodynamischer Fokussierung führt zu einer bis zu 10-mal schnelleren Akquisitionsgeschwindigkeit als bei anderen Durchflusszytometern. Diese Technologie reduziert den Zeitaufwand für die Erzielung von Ergebnissen.
- Echte 35.000 Ereignisse/s (+10 % Koinzidenzraten)
- Maximale elektronische Geschwindigkeit von 65.000 Ereignissen/s
- Analysieren kleiner oder begrenzter Proben schneller als je zuvor
- Führen Sie üblicherweise lange Assays effizient aus
- Das Attune NxT Durchflusszytometer eignet sich ideal für Immunphänotypisierungs- und Signalstudien, Zellzyklus-Analysen, den Nachweis seltener Ereignisse, Stammzellanalyse, Krebs- und Apoptose-Studien, mikrobiologische Assays und vieles mehr.
- Das modulare Design des Geräts bietet die Flexibilität, zukünftige Anforderungen an die Funktionalität mit einer Vielzahl von Upgrade-Optionen zu erfüllen. Kaufen Sie jetzt das, was Sie benötigen, und führen Sie später ein einfaches Upgrade durch. Dank kleiner Stellfläche erfordert das Gerät nur wenig Platz auf dem Labortisch und kann sogar in einer Zellkultur-Werkbank genutzt werden.
- Flexibilität – 1 bis 4 Laser, 14 Farben und 16 Parameter
- Anpassbare Bandpassfilter für erweiterte Fluorochrom-Optionen
- Das Attune NxT Durchflusszytometer kann die meisten Proben, einschließlich Kardiomyozyten, problemlos verarbeiten. Das System ist mit einem verstopfungsfesten Spritzensystem ausgestattet, das die Probe mit einer Kraft von bis zu 75 psi abdrückt.
- Flexibilität bei Probenkonzentrationen und Probentypen
- Eliminierung zeitaufwändiger Konzentrationsschritte mit Filtersatz ohne Waschen und ohne Lyse
- Analyse verdünnter Proben, einschließlich CSF, Stammzellen, Maus-Knochenmark, Mausblut und Dünnnadelaspiration
- Aufnahme eines hohen Probenvolumens in kürzester Zeit
Spezifikation
• Attune NxT Durchflusszytometer • Minitower Windows 10 64-Bit-Computer mit Attune Cytometric Software • Netzkabel mit Adaptern • USB-Kabel • Attune Abschaltlösung • Attune Waschlösung • Attune Fokussierflüssigkeit • Attune NxT Durchflusszellen-Reinigungslösung • Attune Performance Tracking Beads • Kurzanleitung |
|
488 nm, 637 nm, 532 nm | |
Attune™ Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung |
Rörchen | |
Attune™ | |
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis |