Få mere at vide
MedChemExpress Propidium Iodide
Produktkode 16412326
Encompass_Preferred
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek
10 Milligramm
50 Milligramm
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 16412326
missing translation for 'mfr': MedChemExpress HYD0815
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
MedChemExpress Propidium Iodide is a red-fluorescent dye that can be used to stain cells.
Tekniske data
Inhalt und Lagerung 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Produkttyp Dye Reagents
Menge 500 mg
Versandbedingung Room temperature
Löslichkeit DMSO : 100 mg/mL (149.61 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : 3.57 mg/mL (5.34 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
Ziel HBV
Molekulargewicht 668.39 g/mol
CAS 25535-16-4
Synonym PI
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.