Learn More
MedChemExpress Propidium Iodide
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Produkttyp | Dye Reagents |
| Menge | 50 mg |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Löslichkeit | DMSO : 100 mg/mL (149.61 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : 3.57 mg/mL (5.34 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| Ziel | HBV |
| Molekulargewicht | 668.39 g/mol |
| CAS | 25535-16-4 |
| Synonym | PI |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.